Tubos de ensayo con junta esmerilada estándar, fondo cónico
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05705015 05705016 05705115 05705116 05705216 05705215
LENZ05705015EA 9.2 EUR
LENZ05705015 LENZ05705016 LENZ05705115 LENZ05705116 LENZ05705216 LENZ05705215
Tubos de ensayo con junta esmerilada estándar, fondo cónico
Tubos Tubos de ensayos
Centrifuge tubes, made of DURAN® borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes