Llaves de paso para buretas, válvula lateral
Proveedor: HIRSCHMANN
8901450
HIRS8901450EA 45.3 EUR
HIRS8901450
Llaves de paso para buretas, válvula lateral
Válvulas de cierre
Lateral burette stopcock with PTFE spindle, made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, for burettes, clear glass.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance