9-Antracenocarbaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde
A11258.14
A11258.22
A11258.36
A11258.14EA
61.6
EUR
A11258.14
A11258.22
A11258.36
9-Antracenocarbaldehído ≥98%
9-Antracenocarbaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 642-31-9
Molecular Formula: C15H10O
Formula Weight: 206.24
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 639167
Formula:
C₁₅H₁₀O Pto. Ebullición: 369 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 102…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001254 Núm. CAS: 642-31-9 EINECS: 211-383-0 |