Colectores de bloques de vidrio HyperSep™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
60104-232 60104-233
549-0597EA 1720 EUR
549-0597 549-0598
Colectores de bloques de vidrio HyperSep™
Colectores
Colectores de vacío para columnas de SPE HyperSep™ que facilitan el procesamiento de muestras.
  • Cámara de vacío: bloque de vidrio que permite la inspección visual del proceso de extracción y facilita la limpieza
  • Válvula de control de vacío para optimizar la velocidad de flujo de la muestra
  • Tapa rígida Corian® resistente a deformaciones durante el uso prolongado
  • Accesorios Luer del mamparo que permiten que la muestra se eluya directamente en los tubos de ensayo desechables
  • Tapa con 16 o 24 posiciones en filas paralelas y patas de soporte en esquinas para evitar daños en Luer y puntas cuando no se utiliza la tapa
Información de suministro: Se suministra con bloque de vidrio, tapa del colector Corian®, junta para cubierta, conjunto de válvula e indicador de vacío, 16 o 24 puntas de PTFE, gradilla de recogida ajustable, 16 o 24 conectores y accesorios Luer del mamparo.