Conexiones de acero inoxidable, Upchurch Scientific®
Proveedor: UPCHURCH SCIENTIFIC
U-320X U-321X U-400X U-401 U-401X U-410 U-410X U-450
554-1806EA 94.3 EUR
554-1806 554-1807 554-1808 UPCHU-401 554-1809 554-5694 554-1810 554-5695
Conexiones de acero inoxidable, Upchurch Scientific®
Racores y conectores
Nota: no utilizar conexiones metálicas en puertos de plástico, ya que se podrían dañar.
  • Para puertos cónicos
  • Hasta 20000 psi (1380 bares)