Columnas de SPE HyperSep™ Retain™-CX
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
60107-308 60107-301 60107-303 60107-304 60107-305 60107-306 60107-307 60107-311 60107-312 60107-314 60107-315
549-0647EA 201 EUR
549-0647 549-0640 549-0642 549-0643 549-0644 549-0645 549-0646 549-0648 549-0649 549-0650 549-0651
Columnas de SPE HyperSep™ Retain™-CX
Columnas de cromatografía
El material polimérico de SPE HyperSep ™ Retain ™-CX es un material DVB de poliestireno, alta pureza y sumamente poroso, fabricado en parte con grupos de ácido sulfónico para proporcionar una retención equilibrada de los analitos básicos y no polares. HyperSep ™ Retain ™-CX es idóneo para la retención de una amplia variedad de estupefacientes, incluidos los fármacos básicos y neutros.
  • Altas tasas de recuperación de forma regular
  • Rapidez y facilidad en la preparación de muestras y desarrollo de métodos
  • pH estable de 0 a 14
HyperSep ™ Retain ™-CX ofrece una preparación de muestras fiable y reproducible gracias a una excelente reproducibilidad entre lotes. Muchos de los problemas asociados a los materiales tradicionales a base de sílice, como recuperaciones uniformes debido al secado del sorbente, desaparecen al utilizar HyperSep ™ Retain ™-CX. De esta forma se puede agilizar la preparación de muestras y el desarrollo de métodos.