Guantes resistentes a productos químicos, JACKSON SAFETY * G80 NITRILE *
Proveedor: KIMBERLY CLARK
94446 94445 94449 94447 94448
112-3158EA 45.8 EUR
112-3158 112-3157 112-3161 112-3159 112-3160
Guantes resistentes a productos químicos, JACKSON SAFETY * G80 NITRILE *
Guantes
Los guantes JACKSON SAFETY * G80 NITRILE * brindan protección contra ácidos, cáusticos, bases, solventes y otras soluciones acuosas.
  • Puntas de los dedos y palma texturizadas para un mejor agarre
  • Forro de algodón mejorado y más uniforme para mayor comodidad
  • Aprobado para contacto con alimentos en los EE. UU., Canadá y Europa
Gracias a la formulación de nitrilo modificada, los guantes específicos para las manos presentan aún más durabilidad y resistencia química mejorada, por lo que son adecuados para el procesamiento químico y el refinado de petróleo,More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano
Desechable / Reutilizable Reutilizable
Material del revestimiento Algodón
Acabado Pastilla inversa
Espesor del dedo 0,38 mm
Espesor de la palma 0,40 mm
Normativa EN EN 374 (AJK), EN 388 (4101)
Aprobados para contacto con alimentos +