Bolsas de muestreo de gases y líquidos de fluoropolímero FEP
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
D1075005 D1075001 D1075004 D1075006
300-0275EA 65.5 EUR
300-0275 300-0271 300-0274 300-0276
Bolsas de muestreo de gases y líquidos de fluoropolímero FEP
Bolsas Bolsas para gases
Estas bolsas flexibles y resistentes, hechas de una película de fluoropolímero FEP de 5 milímetros de espesor, están selladas térmicamente por los cuatro lados para una completa resistencia química y funcionamiento a prueba de fugas. Puede utilizarse para el análisis de muestras de gas, la extracción de muestras de aire de los sistemas de escape de las chimeneas, la supervisión de la calidad del aire o la calibración de instrumentos sobre el terreno.
  • Fácil de usar
  • Flexible y robusto
  • Completamente resistente a los químicos
  • No contaminará las muestras
  • A prueba de fugas, sellado con calor por los cuatro lados
  • Completamente resistente a los químicos
  • Baja permeabilidad - no hay pérdida de muestras
  • No hay envejecimiento - vida de almacenamiento ilimitada
  • La construcción de la costura única para aumentar la fuerza
Las bolsas están disponibles con una válvula de encendido / apagado de latón niquelado que acepta un diámetro interno de 1/4 de pulgada. Tubo flexible o con tabique de PTFE / silicona en carcasa de polipropileno para usar con una aguja hipodérmica. Debido a la precisión de los controles de fabricación, las bolsas de muestreo de gas Chemware® no requieren un segundo sello externo. La costura única resiste a la mayoría de los corrosivos y es adecuada para su uso cuando existen condiciones químicas difíciles.
Información para pedidos: Embalaje individual. Tamaños y configuraciones personalizados disponibles a pedido.