Tiron
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Dihidroxibenceno-1,3-disulfonato de disodio
174140250 174141000 174145000
ACRO174140250EA 70 EUR
ACRO174140250 ACRO174141000 ACRO174145000
Tiron
Tiron
Formula: C₆H₄Na₂O₈S₂
MW: 314,20 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149531
Núm. CAS: 149-45-1
EINECS: 205-741-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 6.0 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %
HPLC ≥97.5 %