Antraceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 120-12-7
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 121°(249°F)
Melting Point: 214-218°
Boiling Point: 340-342°
Beilstein Reference: 1905429
Merck Reference: 14,682
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001240
Formula:
C₁₄H₁₀ Pto. Ebullición: 340…342 °C Pto. de fusión: 214…218 °C Densidad: 1,250 Pto. de inflamación: 121 °C (249 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001240 Núm. CAS: 120-12-7 EINECS: 204-371-1 ADR: 9,III Índice Merck: 14,682 |