Antraceno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A17261.0B
A17261.0I
A17261.0BEA
254
EUR
A17261.0B
A17261.0I
Antraceno ≥97%
Anthracene
Purity: 97%
CAS No.: 120-12-7
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 121°(249°F)
Melting Point: 213-216°
Boiling Point: 340-342°
Beilstein Reference: 1905429
Merck Reference: 14,682
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001240
Formula:
C₁₄H₁₀ MW: 178,23 g/mol Pto. Ebullición: 340…342 °C Pto. de fusión: 213…216 °C Densidad: 1,250 Pto. de inflamación: 121 °C (249 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001240 Núm. CAS: 120-12-7 EINECS: 204-371-1 ADR: 9,III Índice Merck: 14,682 |