9-(Clorometil)antraceno 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
188180025 188180100
ACRO188180025EA 83.2 EUR
ACRO188180025 ACRO188180100
9-(Clorometil)antraceno 98+%
9-(Clorometil)antraceno
Formula: C₁₅H₁₁Cl
Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 136…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001263
Núm. CAS: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 141 °C
HPLC ≥98.0 %