9-(Clorometil)antraceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13579.03
A13579.06
A13579.14
A13579.03EA
40.5
EUR
A13579.03
A13579.06
A13579.14
9-(Clorometil)antraceno ≥98%
9-(Clorometil)antraceno
Purity: 98+%
CAS No.: 24463-19-2
Molecular Formula: C15H11Cl
Formula Weight: 226.71
Melting Point: 138-142°
Beilstein Reference: 1873394
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001263
Formula:
C₁₅H₁₁Cl Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 138…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001263 Núm. CAS: 24463-19-2 EINECS: 246-274-7 UN: 3261 ADR: 8,III |