9-Metilantraceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
126300050 126300100 126300500
ACRO126300050EA 105 EUR
ACRO126300050 ACRO126300100 ACRO126300500
9-Metilantraceno 99%
9-Metilantraceno
Formula: C₁₅H₁₂
Pto. Ebullición: 196…197 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 76…79 °C
Densidad: 1,066 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001261
Núm. CAS: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥98.5 %