9,10-Dimetilantraceno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
115970010 115972500
ACRO115970010EA 133 EUR
ACRO115970010 ACRO115972500
9,10-Dimetilantraceno 97%
9,10-Dimetilantraceno
Formula: C₁₆H₁₄
MW: 206.29 g/mol
Pto. Ebullición: 371
Pto. de fusión: 180…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001262
Núm. CAS: 781-43-1
EINECS: 212-308-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
GC ≥96.0 %
Acidity Passes test