9,10-Dimetilantraceno 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22458.03
B22458.06
B22458.03EA
121
EUR
B22458.03
B22458.06
9,10-Dimetilantraceno 99
9,10-Dimetilantraceno
Purity: 99%
CAS No.: 781-43-1
Molecular Formula: C16H14
Formula Weight: 206.29
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 1909028
Formula:
C₁₆H₁₄ MW: 206.29 g/mol Pto. Ebullición: 371 Pto. de fusión: 182…184 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001262 Núm. CAS: 781-43-1 EINECS: 212-308-4 |