9,10-Difenilantraceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15714.03
A15714.06
A15714.14
A15714.03EA
74.7
EUR
A15714.03
A15714.06
A15714.14
9,10-Difenilantraceno ≥99%
9,10-Difenilantraceno
Purity: 99%
CAS No.: 1499-10-1
Molecular Formula: C26H18
Formula Weight: 330.43
Odour: Odourless
Melting Point: 248-254°
Beilstein Reference: 1914010
MDL No.: MFCD00001253
Formula:
C₂₆H₁₈ Pto. Ebullición: 485 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 248…254 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001253 Núm. CAS: 1499-10-1 EINECS: 216-105-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...