9,10-Difenilantraceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20529.0001 8.20529.0005
8.20529.0001EA 53.4 EUR
8.20529.0001 8.20529.0005
9,10-Difenilantraceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
9,10-Difenilantraceno
Formula: C₂₆H₁₈
Pto. Ebullición: 485 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001253
Núm. CAS: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 247 - 252 °C
Molar Mass 330.43 g/mol