1,2,4-Tribromobenceno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B23778.06 B23778.14
B23778.06EA 56.5 EUR
B23778.06 B23778.14
1,2,4-Tribromobenceno 95%
1,2,4-Tribromobenceno
Purity: 95% CAS No.: 615-54-3 Molecular Formula: C6H3Br3 Formula Weight: 314.80 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 110^o(230^oF) Melting Point: 41-43° Boiling Point: 274-276° Beilstein Reference: 1934823 MDL No.: MFCD00000062
Formula: C₆H₃Br₃
Pto. Ebullición: 274…276 °C
Pto. de fusión: 41…43 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000062
Núm. CAS: 615-54-3
EINECS: 210-433-9