1,2-Dibromobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
348930250 348931000
ACRO348930250EA 123 EUR
ACRO348930250 ACRO348931000
1,2-Dibromobenceno 98%
1,2-Dibromobenceno
Formula: C₆H₄Br₂
Pto. Ebullición: 224 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 4…6 °C
Densidad: 1,956 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000057
Núm. CAS: 583-53-9
EINECS: 209-507-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6100 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %