1,3,5-Tribromobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
161080250 161081000
ACRO161080250EA 64.4 EUR
ACRO161080250 ACRO161081000
1,3,5-Tribromobenceno 98%
1,3,5-Tribromobenceno
Formula: C₆H₃Br₃
Pto. Ebullición: 271 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 118…123 °C
Densidad: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000080
Núm. CAS: 626-39-1
EINECS: 210-947-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA