1,3,5-Tribromobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23860.14
B23860.22
B23860.36
B23860.14EA
58.8
EUR
B23860.14
B23860.22
B23860.36
1,3,5-Tribromobenceno ≥98%
1,3,5-Tribromobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 626-39-1
Molecular Formula: C6H3Br3
Formula Weight: 314.80
Melting Point: 121-124°
Boiling Point: 271°
MDL No.: MFCD00000080
Formula:
C₆H₃Br₃ Pto. Ebullición: 271 °C Pto. de fusión: 121…124 °C Densidad: 2,637 g/cm³ (22 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000080 Núm. CAS: 626-39-1 EINECS: 210-947-3 |