1,3-Dibromobenceno 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
186640100 186640500
ACRO186640100EA 33.2 EUR
ACRO186640100 ACRO186640500
1,3-Dibromobenceno 97%
1,3-Dibromobenceno
Formula: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Pto. Ebullición: 218…219 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 1,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000078
Núm. CAS: 108-36-1
EINECS: 203-574-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6070 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %