1,3-Dibromobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12723.14
A12723.22
A12723.36
A12723.14EA
61.7
EUR
A12723.14
A12723.22
A12723.36
1,3-Dibromobenceno ≥97%
1,3-Dibromobenceno
Purity: 97+%
CAS No.: 108-36-1
Molecular Formula: C6H4Br2
Formula Weight: 235.91
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.6080
Odour: Odourless
Melting Point: -7°
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 1904538
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000078
Formula:
C₆H₄Br₂ Pto. Ebullición: 219…220 °C Pto. de fusión: –7 °C Densidad: 1,955 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000078 Núm. CAS: 108-36-1 EINECS: 203-574-2 ADR: 9,III |