1,4-Dibromobenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
112730010 112732500 112730025
ACRO112730010EA 188 EUR
ACRO112730010 ACRO112732500 ACRO112730025
1,4-Dibromobenceno 99%
1,4-Dibromobenceno
Formula: C₆H₄Br₂
Pto. Ebullición: 219 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 86…89 °C
Densidad: 1,84 g/cm³
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000089
Núm. CAS: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,03042
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥98.5 %
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %