1,4-Dibromobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10517.18 A10517.0E A10517.22 A10517.30
A10517.18EA 25.8 EUR
A10517.18 A10517.0E A10517.22 A10517.30
1,4-Dibromobenceno ≥98%
1,4-Dibromobenceno
Purity: 98% CAS No.: 106-37-6 Molecular Formula: C6H4Br2 Formula Weight: 235.91 Flash Point: 100°(212°F) Physical Form: Crystalline powder Density: 1.841 Refractive Index: 1.5742 Appearance: White Odour: Characteristic Melting Point: 86-90° Boiling Point: 219-220° Beilstein Reference: 1904543 Merck Reference: 14,3019 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00000089
Formula: C₆H₄Br₂
Pto. Ebullición: 219…220 °C
Pto. de fusión: 86…90 °C
Densidad: 1,841
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000089
Núm. CAS: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,3019