Bromobenceno 99%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Phenylbromide, Phenyl bromide
106680010 106682500 106680025 106680100
ACRO106680010EA 116 EUR
ACRO106680010 ACRO106682500 ACRO106680025 ACRO106680100
Bromobenceno 99%, puro
Bromobenceno
Formula: C₆H₅Br
MW: 157,01 g/mol
Pto. Ebullición: 156 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,49 g/cm³
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000055
Núm. CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,01390
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %