Bromobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Phenylbromide, Phenyl bromide
A11407.0C
A11407.0E
A11407.36
A11407.0CEA
462
EUR
A11407.0C
A11407.0E
A11407.36
Bromobenceno ≥99%
Bromobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 108-86-1
Molecular Formula: C6H5Br
Formula Weight: 157.02
Flash Point: 51°(123°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.492
Refractive Index: 1.5590
Odour: Aromatic
Melting Point: -31°
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 1236661
Merck Reference: 14,1406
UN No.: 2514
MDL No.: MFCD00000055
Formula:
C₆H₅Br MW: 157,01 g/mol Pto. Ebullición: 155…156 °C Pto. de fusión: –31 °C Densidad: 1,492 Pto. de inflamación: 51 °C (123 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000055 Núm. CAS: 108-86-1 EINECS: 203-623-8 UN: 2514 ADR: 3,III Índice Merck: 14,1406 |