Bromobenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01786.0005 8.01786.0250 8.01786.1000 8.01786.9026
8.01786.0005EA 33.6 EUR
8.01786.0005 8.01786.0250 8.01786.1000 8.01786.9026
Bromobenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bromobenceno
Formula: C₆H₅Br
Pto. Ebullición: 155 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000055
Núm. CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,01390
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 4 g/l (20 °C)
Melting Point -31 °C
Molar Mass 157 g/mol
Boiling Point 156 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 51 °C
Refractive Index 1.5602 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 2.5 %(V)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 565 °C
Saturation concentration 26 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid