2-Bromobenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Bromobenzaldehyde
106650100 106650250 106651000
ACRO106650100EA 82.6 EUR
ACRO106650100 ACRO106650250 ACRO106651000
2-Bromobenzaldehído 97%
2-Bromobenzaldehído
Formula: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 21…22 °C
Densidad: 1,58 g/cm³
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003300
Núm. CAS: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5950 to 1.5970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %