2-Bromobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
o-Bromobenzaldehyde
A15065.14
A15065.22
A15065.36
A15065.14EA
74.5
EUR
A15065.14
A15065.22
A15065.36
2-Bromobenzaldehído ≥98%
2-Bromobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 6630-33-7
Molecular Formula: C7H5BrO
Formula Weight: 185.03
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5960
Odour: Characteristic
Melting Point: 18-21°
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 636132
MDL No.: MFCD00003300
Formula:
C₇H₅BrO MW: 185,02 g/mol Pto. Ebullición: 228…230 °C Pto. de fusión: 18…21 °C Densidad: 1,597 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003300 Núm. CAS: 6630-33-7 EINECS: 229-622-2 |