5-Bromosalicilaldehído 99%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 5-Bromo-2-hidroxibenzaldehído

159910250 159911000
ACRO159910250EA 39.4 EUR
ACRO159910250 ACRO159911000
5-Bromosalicilaldehído 99%
5-Bromosalicilaldehído
Formula: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Pto. de fusión: 103…107 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003330
Núm. CAS: 1761-61-1
EINECS: 217-167-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR