5-Bromosalicilaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-hidroxibenzaldehído
A11917.14
A11917.22
A11917.36
A11917.14EA
37.3
EUR
A11917.14
A11917.22
A11917.36
5-Bromosalicilaldehído ≥98%
5-Bromosalicilaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 1761-61-1
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 103-106°
Beilstein Reference: 774710
Formula:
C₇H₅BrO₂ MW: 201,02 g/mol Pto. de fusión: 103…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003330 Núm. CAS: 1761-61-1 EINECS: 217-167-2 |