3-Bromobenzaldehído 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
106660250 106661000
ACRO106660250EA 42.1 EUR
ACRO106660250 ACRO106661000
3-Bromobenzaldehído 96%
3-Bromobenzaldehído
Formula: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Pto. Ebullición: 229 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18…21 °C
Densidad: 1,58 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003345
Núm. CAS: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5920 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %