3-Bromobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A11941.22
A11941.14
A11941.36
A11941.22EA
93.2
EUR
A11941.22
A11941.14
A11941.36
3-Bromobenzaldehído ≥97%
3-Bromobenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 3132-99-8
Molecular Formula: C7H5BrO
Formula Weight: 185.03
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5940
Odour: Characteristic
Melting Point: 18-21°
Boiling Point: 234-236°
Beilstein Reference: 1634534
MDL No.: MFCD00003345
Formula:
C₇H₅BrO MW: 185,02 g/mol Pto. Ebullición: 234…236 °C Pto. de fusión: 18…21 °C Densidad: 1,580 Pto. de inflamación: 96 °C (204 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003345 Núm. CAS: 3132-99-8 EINECS: 221-526-9 |