4-Bromobenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
106670250 106671000 106675000
ACRO106670250EA 81.2 EUR
ACRO106670250 ACRO106671000 ACRO106675000
4-Bromobenzaldehído 99%
4-Bromobenzaldehído
Formula: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Pto. Ebullición: 244 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 55…58 °C
Densidad: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003377
Núm. CAS: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥98.5 %