4-Bromobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A14237.22
A14237.14
A14237.36
A14237.22EA
181
EUR
A14237.22
A14237.14
A14237.36
4-Bromobenzaldehído ≥98%
4-Bromobenzaldehído
Purity: 98+%
CAS No.: 1122-91-4
Molecular Formula: C7H5BrO
Formula Weight: 185.03
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 66-68°/2mm
Beilstein Reference: 507100
MDL No.: MFCD00003377
Formula:
C₇H₅BrO MW: 185,02 g/mol Pto. Ebullición: 66…68 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 55…58 °C Densidad: 1,849 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003377 Núm. CAS: 1122-91-4 EINECS: 214-365-0 |