4-Bromobenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04146.0010
8.04146.0100
8.04146.0010EA
61.3
EUR
8.04146.0010
8.04146.0100
4-Bromobenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzaldehído
Formula:
C₇H₅BrO MW: 185,02 g/mol Pto. Ebullición: 244 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 54…56 °C Densidad: 1,849 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003377 Núm. CAS: 1122-91-4 EINECS: 214-365-0 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 55 - 58 °C |
Molar Mass | 185.02 g/mol |
Bulk Density | 670 kg/m3 |
Boiling Point | 123 - 125 °C (31 hPa) |
Flash Point | 108 °C |
Density | 1.85 g/cm3 |