3-Bromo-p-anísaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15274.06
A15274.14
A15274.06EA
32.8
EUR
A15274.06
A15274.14
3-Bromo-p-anísaldehído ≥98%
3-Bromo-p-anísaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 34841-06-0
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 108-110°/1mm
MDL No.: MFCD00016599
Formula:
C₈H₇BrO₂ Pto. Ebullición: 108…110 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 49…53 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016599 Núm. CAS: 34841-06-0 EINECS: 252-241-8 |