Cubrecabezas con suspensión integrada, Versaflo™ serie S
Proveedor: 3M
S657 S333LG S333SG S533L S533S S133L S133S S757 S655E
111-1118EA 216 EUR
111-1118 111-1110 111-1111 111-1112 111-1113 111-1108 111-1109 111-1119 111-2348
Cubrecabezas con suspensión integrada, Versaflo™ serie S
Respiradores Sistemas de respiración
Los cubrecabezas 3M™ serie S ofrecen protección para la cara y la cabeza así como protección para la cara y los ojos contra salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F). Son adecuados para aplicaciones que requieren la sustitución frecuente de todo el casco, por ejemplo, en la fabricación farmacéutica y trabajos de laboratorio, o en situaciones en las que el tejido exterior se ensucie menos. Todos los cubrecabezas se pueden usar con los sistemas suministradores de aire de 3M (por ejemplo, Jupiter™ y Dustmaster™) para ofrecer protección de las vías respiratorias.
  • Forma y visibilidad mejoradas
  • Excelente flujo de aire
  • Cómodo de llevar durante largos períodos gracias a su diseño de ajuste sin oprimir
  • Factor de protección nominal: 500
S-133: Cubrecabezas semidesechable para aplicaciones generales.
S-333G: Cubrecabezas gris con mayor resistencia contra rayaduras y productos químicos, adecuado por lo tanto para aplicaciones de la industria química. El material es suave, discreto, duradero y con baja formación de pelusas.
S-533: Cubrecabezas con capucha fabricado con un suave tejido que no forma pelusas, se ajusta fácilmente al usuario y proporciona protección adicional para el cuello y los hombros. El cubrecabezas ofrece mayor resistencia contra rayaduras y productos químicos.
S-757: Cubrecabezas con capucha que incorpora un tejido específicamente diseñado para ayudar a capturar el exceso de pulverización de pintura.
S-333G: Grey headcover with increased chemical and scratch resistance, it is therefore suitable for applications in the chemical industry. The material is soft, quiet, durable and low-linting.
S-433: Headcover with hood made of a general-purpose, cost effective material. The headcover features increased chemical and scratch resistance.
S-533: Headcover with hood made of soft low-linting fabric that readily drapes over the user and provides additional neck and shoulder coverage. The headcover features increased chemical and scratch resistance.
S-655: Headcover with hood for general purpose applications. The knitted inner collar is shorter and thinner than previous models.
Certificaciones: EN 166; meets highest respiratory class 12941 TH3 when used with respiratory systems.
Precaución: *One size fits all.