Tubos para vacío, Tygon® S3™ E-3603
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
ACF00027 ACF00029 ACF00038 ACF00053 ACF00007 ACF00012 ACF00017 ACF00018-S ACF00001 ACF00002 ACF00003 ACF00004 ACF00005 ACF00032 ACF00036 ACF00037 ACF00039 ACF00045 ACF00046 ACF00055 ACF00020 ACF1S1506 ACF00015 ACF00030 ACF00049 ACF1S1504 ACF00024 ACF00028 ACF1S1502 ACF1S1517 ACF1S1518 ACF1S1503 ACF00010-S ACF00006 ACF00009 ACF00013 ACF00019 ACF00022 ACF00023 ACF00059 ACF00016 ACF00011 ACF00014 ACF00034 ACF00025 ACF00033 ACF00054 ACF00057 ACF00050 ACF00064 ACF00069 ACF00070 ACF00073 ACF00074 ACF00078 ACF1S1505
228-1265EA 194 EUR
228-1265 228-1296 228-1267 228-1314 228-1284 228-1288 228-1263 228-1291 228-1278 228-1279 228-1280 228-1281 228-1282 228-1297 228-1299 228-1310 VERNACF00039 228-1312 228-1313 VERNACF00055 228-1264 228-1626 228-1358 228-1266 228-1360 228-1624 VERNACF00024 228-1295 228-1622 228-1628 228-1629 228-1623 228-1286 228-1283 228-1285 228-1289 228-1292 228-1293 228-1294 228-1315 228-1290 228-1287 VERNACF00014 VERNACF00034 228-1433 228-1298 VERNACF00054 VERNACF00057 VERNACF00050 228-1317 228-1318 VERNACF00070 VERNACF00073 VERNACF00074 VERNACF00078 228-1625
Tubos para vacío, Tygon® S3™ E-3603
Tuberías Tubo de transferencia
Tubos sin DEHP para laboratorio, alimentos y bebidas.
  • Excelente resistencia química
  • Se desliza fácilmente sobre los accesorios y se sujeta con seguridad para configuraciones de laboratorio simples
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Consistencia de lote a lote para resultados reproducibles
Los tubos soportan la mayoría de los productos químicos inorgánicos en el laboratorio No es oxidante ni contaminante, y es menos permeable que los tubos de goma. El agujero interior vidrioso y liso ayuda a evitar la acumulación para facilitar la limpieza, y las bobinas están marcadas a intervalos de 30,4 cm para facilitar la medición. Los ácidos concentrados y las bases concentradas tienden a reaccionar con el Tygon® E-3603 de base biológica más que con el Tygon® R-3603. Para estas condiciones, le recomendamos que utilice el Tygon® LMT-55 como producto alternativo.
Resistencia a la temperatura: −46 to +74 °C
Dureza (durómetro shore A): 56
Densidad: 1,18
Cumple con FDA, NSF 51 y 61, y con USP Clase VI.