Tubo de presión de alta pureza, Tygon® 2475 I.B.
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
ACX00029 ACX00019
VERNACX00029EA 610 EUR
VERNACX00029 VERNACX00019
Tubo de presión de alta pureza, Tygon® 2475 I.B.
Tuberías Tubo de transferencia
Tubo Tygon®, transparente.
  • Sorción extremadamente baja a fluidos acuosos
  • Sin plastificante
  • Resistente refuerzo trenzado para presiones de trabajo elevadas
Los tubos de presión de alta pureza son hidrófobos y resisten la sorción (absorción / adsorción) de fluidos acuosos. Las aplicaciones típicas incluyen sistemas de agua desionizada, procesamiento farmacéutico, cosmético, líneas de llenado estériles y transferencia química.
Resistencia a la temperatura: -78 to +52 °C
Dureza (durómetro shore A): 72
Densidad: 0,90
Certificaciones: Cumple con los criterios USP Clase VI y FDA