5-Bromo-o-anísaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-metoxibenzaldehído
167520250 167520050 167521000
ACRO167520250EA 48.8 EUR
ACRO167520250 ACRO167520050 ACRO167521000
5-Bromo-o-anísaldehído 99%
5-Bromo-o-anísaldehído
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Pto. Ebullición: 269
Pto. de fusión: 115…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003347
Núm. CAS: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥98.5 %