Tubos, Versilon® 2001
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
AE300003 AE300007 AE300012 AE300017 AE300022 AE300027 AE300038 AE300046 AE300053 AE300064
228-1268EA 171 EUR
228-1268 228-1269 228-1270 228-1271 228-1272 228-1273 228-1274 228-1275 228-1276 228-1277
Tubos, Versilon® 2001
Tuberías Tubo de transferencia
Versilon®, transparente, para bombas peristálticas.
  • Plastificante y sin aceite, no contamina los fluidos
  • Vida útil superior en bombas peristálticas
  • Químicamente resistente a una amplia gama de fluidos.
  • Claro para un fácil monitoreo del flujo visual
Versilon® 2001 está diseñado de manera única para proporcionar flexibilidad, resistencia química y vida útil prolongada de la bomba en un producto de tubería transparente, libre de plastificante / aceite. Es resistente a una amplia gama de fluidos que normalmente destruyen los productos de PVC. Su resistencia química le permite ser utilizado en aplicaciones con productos químicos agresivos, como solventes polares, lo que beneficia al usuario con menos tiempo de inactividad y cambios en los tubos. Es ideal para una amplia gama de aplicaciones exigentes, que incluyen sistemas de bombas peristálticas, dispensación de jabones y detergentes, transferencia de tinta, líneas de purificación de agua, alimentos y bebidas, y transferencia química.
Resistencia a la temperatura: -78 to +57 °C
Dureza (durómetro shore A): 69
Densidad: 0,88
Certificaciones: Cumple con FDA 21 CFR, 177.2600 y REACH