5-Bromo-o-anísaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-metoxibenzaldehído
A19396.14
A19396.22
A19396.14EA
21.6
EUR
A19396.14
A19396.22
5-Bromo-o-anísaldehído ≥98%
5-Bromo-o-anísaldehído
Purity: 98+%
CAS No.: 25016-01-7
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 508840
Formula:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,05 g/mol Pto. Ebullición: 269 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 114…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003347 Núm. CAS: 25016-01-7 EINECS: 246-564-3 |