Tubos, Tygon® 2375
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
AJK00002 AJK00004 AJK00003 AJK00007 AJK00009 AJK00012 AJK00017 AJK00022 AJK00027-S AJK00029 AJK00038 AJK00046-S AJK00053 AJK42064
VERNAJK00002EA 134 EUR
VERNAJK00002 VERNAJK00004 VERNAJK00003 VERNAJK00007 VERNAJK00009 VERNAJK00012 VERNAJK00017 VERNAJK00022 VERNAJK00027-S VERNAJK00029 VERNAJK00038 VERNAJK00046-S VERNAJK00053 VERNAJK42064
Tubos, Tygon® 2375
Tuberías Tubo de transferencia
El tubo TYGON® 2375 proporciona una resistencia química extraordinaria en un tubo transparente.
  • Presión mejorada en un 30-50% sobre su predecesora 2075
  • No DEHP para alta pureza
  • Sin plastificante para bajos extraíbles
  • Tubo transparente para una observación más fácil.
  • Superficie interior más lisa
  • Baja sorción para minimizar la contaminación cruzada Cumple con la industria:
  • FDA, EU Food, Contact 2002/72 / EC, NSF 51 normas alimentarias, REACH
Los tubos TYGON® 2375 ultra resistentes a los químicos realmente expanden el uso de tubos transparentes donde se requiere resistencia química. Además de una excelente resistencia química, 2375 tiene una superficie interna muy lisa que proporciona un flujo excelente y ayuda a inhibir la acumulación de partículas. La baja absorción también ayuda a minimizar la contaminación cruzada, mientras que la claridad del tubo permite una observación más fácil
Resistencia a la temperatura: -75 to +54 °C
Dureza (durómetro shore A): 75
Densidad: 0,90