VWR®, Frascos para medios con tapón
Proveedor: VWR Collection
391-0283EA 158 EUR
391-0283 391-0284 391-0286 391-0299
VWR®, Frascos para medios con tapón
Frascos Frascos de medios
PS, PC o PETG, con tapón de rosca de PP, estéril.
  • El diseño inclinado mejora la estabilidad de la botella cuando se coloca sobre una superficie de trabajo
  • El hombro estrecho de la botella, combinado con agarraderas moldeadas para los dedos, mejora la capacidad de sujetar la botella de forma segura con las manos enguantadas
  • La tapa de botella Easy Grasp facilita el destapado, el ajuste y el apilado de las botellas, además de proporcionar una superficie de agarre cómoda durante el transporte
  • Las botellas de poliestireno (PS) se suministran con una tapa blanca
  • Las botellas de policarbonato (PC) se suministran con una tapa azul
  • Las botellas de PETG se suministran con una tapa verde
Las botellas de medios desechables, redondeadas, con agarre sencillo, de VWR® Collection se han diseñado para el almacenamiento de soluciones estériles, como medios de cultivo de tejidos, suero y tampones. Estas botellas están disponibles en tres plásticos de baja extracción: policarbonato, capaz de resistir hasta tres ciclos de autoclave y ofrece una resistencia al alcohol óptima; poliestireno, para soluciones acuosas de cultivo celular multiuso, y PETG, para el almacenamiento más general de soluciones de laboratorio.
Fabricados con materiales de clase VI en un centro con certificación ISO 13485.