Frascos VERAL, de vidrio transparente o marrón, sin tapones de rosca
Proveedor: RIXIUS
1-0401-0050-28 1-0400-0500-28 1-0400-1000-28 1-0400-0100-28 1-0400-0200-28 1-0400-0250-28 1-0400005028PP 1-0401-0250-28 1-0401-0060-28 1-0401-0150-28 1-0401-0100-28 1-0401-0500-28 1-0401-1000-28 1-0401003028AD 1-0400-0030-28 1-0401-0200-28
RIXI1-0401-0050-28EA 148 EUR
RIXI1-0401-0050-28 215-2859 215-2860 215-2855 215-2857 215-2858 215-2854 215-2866 215-2862 215-2864 215-2863 215-2867 215-2868 215-3606 RIXI1-0400-0030-28 215-4420
Frascos VERAL, de vidrio transparente o marrón, sin tapones de rosca
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio transparente o marrón con rosca.
  • Buenas propiedades químicas y físicas
  • Para uso en aplicaciones sin cargas térmicas elevadas
  • Los tapones se solicitan por separado
Frascos de envasado ligeros. Excelente para el muestreo, almacenamiento y transporte de líquidos. De color marrón para la protección de sustancias sensibles a la luz.