VWR®, Carboys, Wide Neck, HDPE
Proveedor: VWR Collection
216-0615EA 119 EUR
216-0615 216-0621 216-0622 216-0628 216-0629 216-0634 216-0635 216-0642
VWR®, Carboys, Wide Neck, HDPE
Frascos Garrafones
HDPE.
  • La tecnología de tapón versátil proporciona la flexibilidad de los conectores intercambiables
  • Versión de boca extra ancha para facilitar el llenado y la limpieza
  • La tecnología Smart Barb proporciona opciones de espigas intercambiables
La garrafa de HDPE VWR® es un sistema avanzado de manipulación de líquidos desarrollado pensando en el usuario final. El cuerpo de la garrafa de diseño ergonómico se acopla con nuestra tecnología VWR® de tapón versátil para ofrecer al usuario una garrafa fácil de usar y limpiar. La garrafa es de HDPE, que es más resistente a arañazos y presenta mayor resistencia química que otras garrafa, lo que las hace ideales para la mayoría de los tapones y reactivos, así como polvos y sólidos. El cuerpo de la garrafa incluye características de diseño que facilitan al usuario su sujeción y manipulación al levantarla, durante el llenado y vertido, mientras que la tecnología VWR® de tapón versátil ofrece conexiones superiores intercambiables y antifugas. Entre las características de la garrafa se incluyen un juego de asas en la parte superior e inferior de la garrafa, marcas de graduación en relieve de fácil lectura y marcas de identificación del tipo de material moldeado de la garrafa. Las garrafa de 20 y 40 litros también se encuentran disponibles con una boca extra ancha para facilitar el llenado y la limpieza.