VWR®, Adaptadores, conectores, grifos para tapones versátiles
Proveedor: VWR Collection
216-0644EA 111 EUR
216-0644 216-0645 216-0646 216-0647 216-0648 216-0649 216-0683 216-0684 216-0685 216-0686 216-0687 216-0688 216-0689 216-0690 216-0691 216-0692 216-0693 216-0694 216-0695 216-0696 216-0697 216-0698 391-0349 391-0350 391-0351 391-0352 391-0353 391-0354 391-0355
VWR®, Adaptadores, conectores, grifos para tapones versátiles
Frascos Garrafones
VWR® ha ampliado las características y ventajas de las bombonas VWR® ofreciendo las tecnologías de tapón versátil, espiga versátil y la tecnología de grifo avanzada. Estos tres componentes complementan una amplia gama de aplicaciones compatibles con las bombonas VWR®. Las juntas internas antifugas con juntas de recambio permiten a los usuarios cambiar rápidamente el conector superior de cada bombona, a fin de satisfacer las necesidades de aplicación. El tapón versátil es apilable y se proporciona en las versiones de boca extra ancha de 83 mm (compatible con la mayoría de las bombonas delMore Product Information